Print…
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(Trans-4-propylcyclohexyl)phenol, 1-Hydroxy-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
P1616-25G P1616-100G
TCIAP1616-25GEA 71 EUR
TCIAP1616-25G TCIAP1616-100G
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenol ≥98.0% (por GC)
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenol
Fórmula: C₁₅H₂₂O
Ponto de Fusão: 138°C
Número MDL : MFCD00673751
Número CAS: 81936-33-6
EINECS: 440-740-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 136.0 to 142.0 deg-C