Print…
1,3-Propanediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trimethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, 2,2',2'',2'''-(Propane-1,3-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid
P1605-25G P1605-500G
TCIAP1605-25GEA 16 EUR
TCIAP1605-25G TCIAP1605-500G
1,3-Propanediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,3-Propanediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₈N₂O₈
Peso Molecular: 306.27 g/mol
Número MDL : MFCD00210039
Número CAS: 1939-36-2
EINECS: 400-400-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8ff0345f5223fe1637238d5b74c275f24f00542&vid=a8ff0345f5223fe1637238d5b74c275f24f00542&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Appearance White to Almost white powder to crystal
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency