Print…
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Potassium Trifluoro(phenethyl)borate, Potassium Trifluoro(2-phenylethyl)borate, Potassium Phenethyltrifluoroborate
P1581-1G P1581-5G
TCIAP1581-1GEA 41 EUR
TCIAP1581-1G TCIAP1581-5G
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98.0% (por HPLC)
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate
Fórmula: C₈H₉BF₃K
Ponto de Fusão: 312°C
Número MDL : MFCD09039257
Número CAS: 329976-74-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%