Print…
Palladium hydroxide em carvão (Pearlman's catalyst) (contains Pd, PdO) umedecido com cerca de 50% de água
Fornecedor: TCI
Atenção
P1528-10G P1528-50G
TCIAP1528-10GEA 515 EUR
TCIAP1528-10G TCIAP1528-50G
Palladium hydroxide em carvão (Pearlman's catalyst) (contains Pd, PdO) umedecido com cerca de 50% de água
Palladium hydroxide
Fórmula: H₂O₂Pd
Número MDL : MFCD00064599
Número CAS: 12135-22-7
EINECS: 235-219-2
Merck Index: 14,07060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c074b6b14514060087e2b1fb3fedb128c6990b5&vid=f3cce86307badcf330c570a4aa6762d0804b1cd7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Black powder to crystal
Drying loss 45.0 to 60.0 %