Print…
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
P1513-25G P1513-500G
TCIAP1513-25GEA 51 EUR
TCIAP1513-25G TCIAP1513-500G
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl methacrylate
Fórmula: C₁₄H₂₅NO₂
Ponto de Inflamação: 112°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 68548-08-3
EINECS: 271-354-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %