Print…
Paládio 10% em carvão umedecido com cerca de 55% de água
Fornecedor: TCI
P1491-25G P1491-5G
TCIAP1491-25GEA 429 EUR
TCIAP1491-25G TCIAP1491-5G
Paládio 10% em carvão umedecido com cerca de 55% de água
Palladium
Fórmula: Pd
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 14,06989
Encomendar
Appearance Black powder to crystal
Palladium 9.8 to 10.2 % (calcd.on dried substance)