Print…
(R)-Propylene carbonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1485-25G P1485-5G
TCIAP1485-25GEA 165 EUR
TCIAP1485-25G TCIAP1485-5G
(R)-Propylene carbonate ≥98.0% (por GC)
(R)-Propylene carbonate
Fórmula: C₄H₆O₃
Ponto de Inflamação: 132°C
Número MDL : MFCD00798265
Número CAS: 16606-55-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%