Print…
2-(4-Pyridyl)-2-propanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Pyridyl)isopropyl Alcohol
P1471-5G P1471-25G
TCIAP1471-5GEA 44 EUR
TCIAP1471-5G TCIAP1471-25G
2-(4-Pyridyl)-2-propanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2-(4-Pyridyl)-2-propanol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Peso Molecular: 137.18 g/mol
Ponto de ebulição: 140°C
Ponto de Fusão: 136°C
Número MDL : MFCD00071746
Número CAS: 15031-78-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e1c192a82dcfa8c894df7a1b78be91668ed9ddf&vid=7e1c192a82dcfa8c894df7a1b78be91668ed9ddf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 133.0 to 138.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency