Print…
2-(4-Piperidyl)-2-propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1470-1G P1470-25G P1470-5G
TCIAP1470-1GEA 36 EUR
TCIAP1470-1G TCIAP1470-25G TCIAP1470-5G
2-(4-Piperidyl)-2-propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(4-Piperidyl)-2-propanol
Fórmula: C₈H₁₇NO
Ponto de Fusão: 136°C
Número MDL : MFCD06797159
Número CAS: 22990-34-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C