Print…
2,4,6-Trinitrobenzenesulphonic acid (TNBS) ∼1% em DMF para detecção de aminas primárias
Fornecedor: TCI
Perigo
P1447-10ML P1447-50ML
TCIAP1447-10MLEA 93 EUR
TCIAP1447-10ML TCIAP1447-50ML
2,4,6-Trinitrobenzenesulphonic acid (TNBS) ∼1% em DMF para detecção de aminas primárias
2,4,6-Trinitrobenzenesulphonic acid (TNBS)
Fórmula: C₆H₃N₃O₉S
Ponto de Inflamação: 58°C
Número MDL : MFCD00064382
Número CAS: 2508-19-2
EINECS: 219-717-7
UN: 2265
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86220ec42d31a50baa317315349ccc2f3de01947&vid=86220ec42d31a50baa317315349ccc2f3de01947&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 0.9 to 1.1 w/w%