Print…
Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1441-25G P1441-5G
TCIAP1441-25GEA 380 EUR
TCIAP1441-25G TCIAP1441-5G
Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride
Fórmula: C₁₅H₂₂BKN₆
Número MDL : MFCD00040342
Número CAS: 17567-17-8
UN: 2813
ADR: 4.3,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %