Print…
4-Phenylethynylphthalic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-(Phenylethynyl)isobenzofuran-1,3-dione
P1437-25G P1437-5G
TCIAP1437-25GEA 368 EUR
TCIAP1437-25G TCIAP1437-5G
4-Phenylethynylphthalic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Phenylethynylphthalic anhydride
Fórmula: C₁₆H₈O₃
Número MDL : MFCD01862632
Número CAS: 119389-05-8
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 154.0 deg-C