Print…
STYRENE em resina, reticulado com 1% DVB (100-200 mesh)
Fornecedor: TCI
P1432-100G P1432-25G
TCIAP1432-100GEA 273 EUR
TCIAP1432-100G TCIAP1432-25G
STYRENE em resina, reticulado com 1% DVB (100-200 mesh)
Poly(styrene)
Fórmula: C₈H₈
Número MDL : MFCD00084450
Número CAS: 9003-53-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Grain size 100 to 200 mesh