Print…
Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene]
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Polystyrene Iodosoacetate, PSDIB
P1415-1G P1415-5G
TCIAP1415-1GEA 129 EUR
TCIAP1415-1G TCIAP1415-5G
Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene]
Poly[4-(diacetoxyiodo)styrene]
Número MDL : MFCD06798811
Número CAS: 36290-94-5