Print…
L-Pipecolic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-(-)-2-Piperidinecarboxylic Acid, H-HomoPro-OH, (S)-Piperidine-2-carboxylic acid, L-Pipecolinic Acid, L-Homoproline
P1404-1G P1404-5G
TCIAP1404-1GEA 66 EUR
TCIAP1404-1G TCIAP1404-5G
L-Pipecolic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
L-Pipecolic acid
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Número MDL : MFCD00005981
Número CAS: 3105-95-1
EINECS: 221-462-1
Merck Index: 14,07458
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -28.0 deg (C=4, H2O)