Print…
1-Piperidinepentanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(5-Hydroxypentyl)piperidine
P1385-1G P1385-5G
TCIAP1385-1GEA 41 EUR
TCIAP1385-1G TCIAP1385-5G
1-Piperidinepentanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Piperidinepentanol
Fórmula: C₁₀H₂₁NO
Ponto de ebulição: 140°C
Número MDL : MFCD03093640
Número CAS: 2937-83-9
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %