4-Pyridineethanethiol hydrochloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
4-(2-Mercaptoethyl)pyridine Hydrochloride, 2-(Pyridin-4-yl)ethanethiol hydrochloride, 2-(4-Pyridyl)ethanethiol Hydrochloride
P1373-25G
P1373-5G
TCIAP1373-25GEA
381
EUR
TCIAP1373-25G
TCIAP1373-5G
4-Pyridineethanethiol hydrochloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
4-Pyridineethanethiol hydrochloride
Fórmula:
C₇H₉NS |
Número MDL :
MFCD00956047 Número CAS: 6298-11-9 |
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |