Print…
Pentamethylenebis[4-(10,15,20-triphenylporphyrin-5-yl)benzoate]dizinc(II) ≥97.0% (por HPLC) reagente para aplicação do método de quiralidade de exciton
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,5-Bis[4-(10,15,20-triphenylporphyrin-5-yl)benzoyloxy]pentane Dizinc(II), Pentamethylene Bis[4-(10,15,20-triphenylporphin-5-yl)benzoate]dizinc(II)
P1364-10MG P1364-100MG
TCIAP1364-10MGEA 90 EUR
TCIAP1364-10MG TCIAP1364-100MG
Pentamethylenebis[4-(10,15,20-triphenylporphyrin-5-yl)benzoate]dizinc(II) ≥97.0% (por HPLC) reagente para aplicação do método de quiralidade de exciton
Pentamethylenebis[4-(10,15,20-triphenylporphyrin-5-yl)benzoate]dizinc(II)
Fórmula: C₉₅H₆₄N₈O₄Zn₂
Peso Molecular: 1512.37 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093489
Número CAS: 210769-64-5
Encomendar
Appearance Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%