ɑ-Pinene oxide ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
P1362-25ML
P1362-250ML
TCIAP1362-25MLEA
29
EUR
TCIAP1362-25ML
TCIAP1362-250ML
ɑ-Pinene oxide ≥95.0% (por GC)
alpha-Pinene oxide
Fórmula:
C₁₀H₁₆O Ponto de Inflamação: 66°C |
Número MDL :
MFCD00066955 Número CAS: 1686-14-2 EINECS: 216-869-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |