Print…
Pentadecafluorotriethylamine 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Perfluorotriethylamine, Tris(pentafluoroethyl)amine
P1348-25G P1348-5G
TCIAP1348-25GEA 70 EUR
TCIAP1348-25G TCIAP1348-5G
Pentadecafluorotriethylamine 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Pentadecafluorotriethylamine
Fórmula: C₆F₁₅N
Peso Molecular: 371.05 g/mol
Ponto de ebulição: 72°C
Número MDL : MFCD00166270
Número CAS: 359-70-6
EINECS: 206-632-5
UN: 3267
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %