Print…
Pyridostigmine bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
P1339-25G P1339-5G
TCIAP1339-25GEA 239 EUR
TCIAP1339-25G TCIAP1339-5G
Pyridostigmine bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Pyridostigmine bromide
Fórmula: C₉H₁₃BrN₂O₂
Número MDL : MFCD00079283
Número CAS: 101-26-8
EINECS: 202-929-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,07977
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C