Print…
Dimethyl-1,4-phenylenediacrylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,4-Phenylenediacrylic Acid Dimethyl Ester
P1338-5G P1338-1G
TCIAP1338-5GEA 394 EUR
TCIAP1338-5G TCIAP1338-1G
Dimethyl-1,4-phenylenediacrylate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl-1,4-phenylenediacrylate
Fórmula: C₁₄H₁₄O₄
Peso Molecular: 246.26 g/mol
Número MDL : MFCD00185690
Número CAS: 7549-44-2
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C