Print…
Methyl-2-pyridylacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1268-25G P1268-5G
TCIAP1268-25GEA 192 EUR
TCIAP1268-25G TCIAP1268-5G
Methyl-2-pyridylacetate ≥97.0% (por GC)
Methyl-2-pyridylacetate
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 137°C
Número MDL : MFCD00006358
Número CAS: 1658-42-0
EINECS: 216-759-8
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %