Print…
Trihexyl phosphite ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P1260-25G P1260-5G
TCIAP1260-25GEA 98 EUR
TCIAP1260-25G TCIAP1260-5G
Trihexyl phosphite ≥95.0% (por GC)
Trihexyl phosphite
Fórmula: C₁₈H₃₉O₃P
Ponto de ebulição: 158°C
Número MDL : MFCD00015282
Número CAS: 6095-42-7
EINECS: 228-045-3
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %