Print…
MES (ácido β-(N-Morfolino)etanosulfonico), anidro ≥99%, alta pureza adequado para soluções tampão
Fornecedor: VWR Chemicals
E183-100GEA 210 EUR
E183-100G E183-250G E183-500G
MES (ácido β-(N-Morfolino)etanosulfonico), anidro ≥99%, alta pureza adequado para soluções tampão
MES
Fórmula: C₆H₁₃NO₄S
Ponto de Fusão: 316 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006181
Número CAS: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Encomendar
Abs.@290 nm (20 %, Water) (w/w) <0.05
Heavy Metals ≤10 ppm
pKa (20 °C) 5.9 – 6.3
Purity ≥99%
Solubility (10%, Water) Pass
Water (KF) ≤1%