Print…
Tris(trimethylsilyl)phosphate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1248-25G P1248-5G
TCIAP1248-25GEA 190 EUR
TCIAP1248-25G TCIAP1248-5G
Tris(trimethylsilyl)phosphate ≥98.0% (por GC)
Tris(trimethylsilyl)phosphate
Fórmula: C₉H₂₇O₄PSi₃
Ponto de ebulição: 236°C
Ponto de Inflamação: 24°C
Número MDL : MFCD00008267
Número CAS: 10497-05-9
EINECS: 234-028-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %