Print…
Phenylthiophosphonic dichloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Phenylphosphonothioic Dichloride
P1245-25G P1245-500G
TCIAP1245-25GEA 30 EUR
TCIAP1245-25G TCIAP1245-500G
Phenylthiophosphonic dichloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Phenylthiophosphonic dichloride
Fórmula: C₆H₅Cl₂PS
Ponto de ebulição: 270°C
Número MDL : MFCD00004916
Número CAS: 3497-00-5
EINECS: 222-494-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %