Print…
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1241-1G P1241-5G
TCIAP1241-1GEA 115 EUR
TCIAP1241-1G TCIAP1241-5G
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine
Fórmula: C₉H₁₈N₂
Ponto de ebulição: 84°C
Ponto de Inflamação: 87°C
Número MDL : MFCD00013441
Número CAS: 51207-66-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +11.0 deg (C=2.4, EtOH)