Print…
Diethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dipicolinic Acid Diethyl Ester, 2,6-Pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl pyridine-2,6-dicarboxylate, Diethyl Dipicolinate
P1240-25G P1240-5G
TCIAP1240-25GEA 110 EUR
TCIAP1240-25G TCIAP1240-5G
Diethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Diethyl-2,6-pyridinedicarboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₄
Ponto de ebulição: 188°C
Número MDL : MFCD00033792
Número CAS: 15658-60-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=869c7f004ca7ea8758862135577471a01edb6f28&vid=869c7f004ca7ea8758862135577471a01edb6f28&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency