Print…
1-[4-(2-Phenylethyl)benzyl]naphthalene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-[4-(2-Phenethyl)benzyl]naphthalene
P1181-1G P1181-25G
TCIAP1181-1GEA 57 EUR
TCIAP1181-1G TCIAP1181-25G
1-[4-(2-Phenylethyl)benzyl]naphthalene ≥98.0% (por HPLC)
1-[4-(2-Phenylethyl)benzyl]naphthalene
Fórmula: C₂₅H₂₂
Peso Molecular: 322.45 g/mol
Número MDL : MFCD00191572
Número CAS: 127833-53-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=701a0faf728ea1911b7a2fa0a81595019e8bf903&vid=701a0faf728ea1911b7a2fa0a81595019e8bf903&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C