Print…
Tris(2-ethylhexyl)phosphite ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1169-25ML P1169-500ML
TCIAP1169-25MLEA 16 EUR
TCIAP1169-25ML TCIAP1169-500ML
Tris(2-ethylhexyl)phosphite ≥90.0% (por GC)
Tris(2-ethylhexyl)phosphite
Fórmula: C₂₄H₅₁O₃P
Ponto de Inflamação: 194°C
Número MDL : MFCD00015266
Número CAS: 301-13-3
EINECS: 206-111-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %