Print…
3-(3-Pyridyl)acrylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1157-25G P1157-5G
TCIAP1157-25GEA 140 EUR
TCIAP1157-25G TCIAP1157-5G
3-(3-Pyridyl)acrylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Fórmula: C₈H₇NO₂
Número MDL : MFCD00006410
Número CAS: 1126-74-5
EINECS: 214-424-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C
Solubility in Pyridine (50%) almost transparency