Pyromellitic diimide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic Diimide
P1153-25G
P1153-5G
TCIAP1153-25GEA
152
EUR
TCIAP1153-25G
TCIAP1153-5G
Pyromellitic diimide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Pyromellitic diimide
Fórmula:
C₁₀H₄N₂O₄ |
Número MDL :
MFCD00005004 Número CAS: 2550-73-4 EINECS: 219-852-1 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |