Print…
N-Phenylaza-15-crown-5 ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 13-Phenyl-1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecane, N-Phenyl-13-aza-1,4,7,10-tetraoxacyclopentadecane, N-Phenylaza-15-crown 5-Ether
P1143-1G P1143-5G
TCIAP1143-1GEA 74 EUR
TCIAP1143-1G TCIAP1143-5G
N-Phenylaza-15-crown-5 ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
N-Phenylaza-15-crown-5
Fórmula: C₁₆H₂₅NO₄
Peso Molecular: 295.37 g/mol
Número MDL : MFCD00040513
Número CAS: 66750-10-5
EINECS: 266-470-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 44.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency