Print…
2-Pentynyl chloride ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-2-pentyne
P1141-25ML P1141-5ML
TCIAP1141-25MLEA 971 EUR
TCIAP1141-25ML TCIAP1141-5ML
2-Pentynyl chloride ≥96.0% (por GC)
2-Pentynyl chloride
Fórmula: C₅H₇Cl
Ponto de ebulição: 122°C
Ponto de Inflamação: 25°C
Número MDL : MFCD00191678
Número CAS: 22592-15-0
EINECS: 245-112-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %