Print…
(R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride, (3R)-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, (R)-3-Hydroxypyrrolidine HCl
P1140-25G P1140-5G
TCIAP1140-25GEA 262 EUR
TCIAP1140-25G TCIAP1140-5G
(R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
(R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₀ClNO
Número MDL : MFCD00191570
Número CAS: 104706-47-0
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.5 to -8.0 deg (C=3.5, Methanol)
Solubility in Water almost transparency