Print…
(S)-1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1118-25G P1118-5G
TCIAP1118-25GEA 682 EUR
TCIAP1118-25G TCIAP1118-5G
(S)-1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine
Fórmula: C₁₅H₁₇N
Ponto de Inflamação: 164°C
Número MDL : MFCD00221505
Número CAS: 30339-30-1
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %