Print…
1,3-Diaminopropane-N,N'-diacetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,3-Propylenediamine-N,N'-diacetic Acid
P1115-25G P1115-5G
TCIAP1115-25GEA 106 EUR
TCIAP1115-25G TCIAP1115-5G
1,3-Diaminopropane-N,N'-diacetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,3-Diaminopropane-N,N'-diacetic acid
Fórmula: C₇H₁₄N₂O₄
Peso Molecular: 190.20 g/mol
Número MDL : MFCD00142534
Número CAS: 112041-05-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %