Print…
Hexadecyl palmitate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P1077-25G P1077-500G
TCIAP1077-25GEA 20 EUR
TCIAP1077-25G TCIAP1077-500G
Hexadecyl palmitate ≥97.0% (por GC)
Hexadecyl palmitate
Fórmula: C₃₂H₆₄O₂
Ponto de ebulição: 534°C
Número MDL : MFCD00053739
Número CAS: 540-10-3
EINECS: 208-736-6
Merck Index: 14,02031
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency