Print…
2-Pyridylacetic acid hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid HCl
P1076-25G P1076-5G
TCIAP1076-25GEA 132 EUR
TCIAP1076-25G TCIAP1076-5G
2-Pyridylacetic acid hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Fórmula: C₇H₇NO₂
Peso Molecular: 173.60 g/mol
Número MDL : MFCD00012812
Número CAS: 16179-97-8
EINECS: 240-316-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency