Print…
1-Piperonylpiperazine ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(3,4-Methylenedioxybenzyl)piperazine, 1-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine
P1041-25G P1041-5G
TCIAP1041-25GEA 90 EUR
TCIAP1041-25G TCIAP1041-5G
1-Piperonylpiperazine ≥97.0% (por análise titulométrica)
1-Piperonylpiperazine
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Ponto de ebulição: 149°C
Número MDL : MFCD00005834
Número CAS: 32231-06-4
EINECS: 250-968-5
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency