Print…
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1031-25ML P1031-500ML P1031-100ML
TCIAP1031-25MLEA 68 EUR
TCIAP1031-25ML TCIAP1031-500ML TCIAP1031-100ML
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate ≥95.0% (por GC)
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 84°C
Ponto de Inflamação: 77°C
Número MDL : MFCD00008847
Número CAS: 55107-14-7
EINECS: 259-481-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %