Print…
Didecyl phosphate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
P1011-1G P1011-100MG P1011-5G
TCIAP1011-1GEA 182 EUR
TCIAP1011-1G TCIAP1011-100MG TCIAP1011-5G
Didecyl phosphate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Didecyl phosphate
Fórmula: C₂₀H₄₃O₄P
Número MDL : MFCD00015062
Número CAS: 7795-87-1
EINECS: 232-248-2
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 46.0 to 52.0 deg-C