Print…
Copper(II) phthalocyanine ≥93.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 29H,31H-Phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32 copper, Pigment Blue 15
P1006-500G P1006-25G P1006-100G
TCIAP1006-500GEA 144 EUR
TCIAP1006-500G TCIAP1006-25G TCIAP1006-100G
Copper(II) phthalocyanine ≥93.0% (por análise titulométrica)
Copper(II) phthalocyanine
Fórmula: C₃₂H₁₆CuN₈
Peso Molecular: 576.08 g/mol
Ponto de Fusão: 480°C
Número MDL : MFCD00010719
Número CAS: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Merck Index: 14,02520
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e69410913341fe14ddae8a3bcbc1835abc453153&vid=e69410913341fe14ddae8a3bcbc1835abc453153&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 93.0 %
Lambda max. 789.0 to 791.0 nm (H2SO4)
Molar extinction coefficient min. 220,000 (H2SO4, 789.0 to 791.0 nm)