Print…
Copper(II) phthalocyanine ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 29H,31H-Phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32 copper, Pigment Blue 15
P1005-250G P1005-25G
TCIAP1005-250GEA 127 EUR
TCIAP1005-250G TCIAP1005-25G
Copper(II) phthalocyanine ≥90.0% (por análise titulométrica)
Copper(II) phthalocyanine
Fórmula: C₃₂H₁₆CuN₈
Peso Molecular: 576.08 g/mol
Ponto de Fusão: 480°C
Número MDL : MFCD00010719
Número CAS: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Merck Index: 14,02520
Encomendar
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %
Lambda max. 790.0 to 792.0 nm (H2SO4)
Molar extinction coefficient min. 210,000 (H2SO4, 790.0 to 792.0 nm)