Nonanoic anhydride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
P0957-25ML
P0957-500ML
TCIAP0957-25MLEA
74
EUR
TCIAP0957-25ML
TCIAP0957-500ML
Nonanoic anhydride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Nonanoic anhydride
Fórmula:
C₁₈H₃₄O₃ Ponto de ebulição: 207°C |
Número MDL :
MFCD00057768 Número CAS: 1680-36-0 EINECS: 216-854-4 UN: 3265 ADR: 8,III |
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (Morpholine Method) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...