Print…
Pentaerythritol tetrakis(mercaptoacetate) ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Pentaerythritol Tetrathioglycolate
P0888-25G P0888-500G
TCIAP0888-25GEA 16 EUR
TCIAP0888-25G TCIAP0888-500G
Pentaerythritol tetrakis(mercaptoacetate) ≥95.0% (por análise titulométrica)
Pentaerythritol tetrakis(mercaptoacetate)
Fórmula: C₁₃H₂₀O₈S₄
Ponto de Inflamação: 248°C
Número MDL : MFCD00022080
Número CAS: 10193-99-4
EINECS: 233-482-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %