Print…
Cobalt(II) Phthalocyanine ≥93.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0887-25G P0887-5G
TCIAP0887-25GEA 181 EUR
TCIAP0887-25G TCIAP0887-5G
Cobalt(II) Phthalocyanine ≥93.0% (por análise titulométrica)
Cobalt(II) Phthalocyanine
Fórmula: C₃₂H₁₆CoN₈
Ponto de Fusão: 300°C
Número MDL : MFCD00010718
Número CAS: 3317-67-7
EINECS: 222-012-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ee5725d17fedb800035f1775f22d158d847c7d2&vid=7ee5725d17fedb800035f1775f22d158d847c7d2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 93.0 %