Polyethylene glycol monolaurate n=∼10
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Polyethylene glycol monododecanoate
P0872-25G
P0872-500G
TCIAP0872-25GEA
16
EUR
TCIAP0872-25G
TCIAP0872-500G
Polyethylene glycol monolaurate n=∼10
Polyethylene glycol monolaurate
Fórmula:
HO(CH₂CH₂O)nOC(CH₂)₁₀CH₃ |
Número MDL :
MFCD00148005 Número CAS: 31943-11-0 |
The average value of n | 9.0 to 12.0 |