Print…
Methyl pentadecanoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P0869-25ML P0869-5ML
TCIAP0869-25MLEA 260 EUR
TCIAP0869-25ML TCIAP0869-5ML
Methyl pentadecanoate ≥98.0% (por GC)
Methyl pentadecanoate
Fórmula: C₁₆H₃₂O₂
Ponto de ebulição: 155°C
Número MDL : MFCD00008989
Número CAS: 7132-64-1
EINECS: 230-430-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %